accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6487-91-8

CH3SH2N

CAS RN 6487-91-8

IUPAC Namn: 2-(3-methylphenyl)ethanethioamide
Synonymer: 2-(3-methylphenyl)ethanethioamide
Molekylvikt (g/mol): 165.25
Molekylär sammansättning: C9H11NS
InChi Key: APDOZLDJDPJFLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(CC(N)=S)=CC=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat