accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 65118-10-7

H3CCH3OClO

CAS RN 65118-10-7

IUPAC Namn: 3-methyl-2-phenoxybutanoyl chloride
Synonymer: 3-methyl-2-phenoxybutanoyl chloride
Molekylvikt (g/mol): 212.67
Molekylär sammansättning: C11H13ClO2
InChi Key: WOKLTCPOXPCYSM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C(OC1=CC=CC=C1)C(Cl)=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat