accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHO

CAS RN 65355-29-5

IUPAC Namn: 4-(4-propylcyclohexyl)benzoic acid
Synonymer: 4-(4-propylcyclohexyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol): 246.35
Molekylär sammansättning: C16H22O2
InChi Key: VACLULPMEXHBMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat