accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 66373-25-9

H3CONNH2NH3C

CAS RN 66373-25-9

IUPAC Namn: 1-(2-amino-4-methylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Synonymer: 1-(2-amino-4-methylpyrimidin-5-yl)ethanone
Molekylvikt (g/mol): 151.17
Molekylär sammansättning: C7H9N3O
InChi Key: LWZQQJIAMSDELT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat