CAS RN 67035-94-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Diethyl Malonate-2-13C, TRC
CAS: 67035-94-3 Molekylformel: C613CH12O4 Molekylvikt (g/mol): 161.16 Synonym: Diethyl Ester Propanedioic-2-13C Acid,Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester-13C,Malonic Acid Diethyl Ester-13C,Propanedioic Acid Diethyl Ester-13C,Carbethoxyacetic Ester,Dicarbethoxymethane-13C,Diethyl Propane-1,3-dioate-13C,Diethyl Propanedioate-13C;Propanedioic-1,3-13C2 Acid Diethyl Ester LEDER: O=C(OCC)[13CH2]C(OCC)=O