missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl Malonate-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Malonate-2-13C |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?