accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFClI

CAS RN 672-57-1

IUPAC Namn: 1-chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonymer: 1-chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 306.45
Molekylär sammansättning: C7H3ClF3I
InChi Key: SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)C(I)=C1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat