CAS RN 6731-36-8
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
1,1-Di-(tert-butylperoxi)-3,3,5-trimetylcyklohexan, 75% lösning i aromatisk fri mineralsprit, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6731-36-8 | C2H4Cl2 | 98.954 g/mol