CAS RN 6734-79-8
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Hydrochloride, TRC
CAS: 6734-79-8 Molekylformel: C9 H17 N O2 . Cl H Molekylvikt (g/mol): 207.7 Synonym: L-trans-1-Methyl-4-propyl-proline Hydrochloride,4-n-Propyl Hygric Acid Hydrochloride,trans-Propylhygric Acid Hydrochloride,1-Methyl-4-propyl-L-trans-proline Hydrochloride IUPAC-namn: (2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride LEDER: Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)O