accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOFFF

CAS RN 67515-60-0

IUPAC Namn: 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonymer: 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 192.11
Molekylär sammansättning: C8H4F4O
InChi Key: BIUDHHGROGJSHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=O)C=C1C(F)(F)F
Kokpunkt 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat