CAS RN 682804-98-4
CAS RN 682804-98-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-Fluoro-2-methoxycinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 682804-98-4 Molekylformel: C10H9FO3 Molekylvikt (g/mol): 196.177 MDL-nummer: MFCD03002810 InChI-nyckel: WWZPWGXNJORULY-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-fluoro-2-methoxycinnamic acid,3-5-fluoro-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid PubChem CID: 53401830 IUPAC-namn: 3-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid LEDER: COC1=C(C=C(C=C1)F)C=CC(=O)O