CAS RN 693-93-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-Methyloxazole, TRC
CAS: 693-93-6 Molekylformel: C4H5NO Molekylvikt (g/mol): 83.09 Synonym: 4-Methyloxazole IUPAC-namn: 4-methyl-1,3-oxazole LEDER: Cc1cocn1