missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methyloxazole, TRC

Produktkod. 30483745
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30483745 2.5 g 2.5g
30469317 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3247002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 693-93-6
Molekylformel C4H5NO
Molekylvikt (g/mol) 83.09
Synonym 4-Methyloxazole
IUPAC-namn 4-methyl-1,3-oxazole
LEDER Cc1cocn1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methyloxazole
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
Formel vikt 83.0371
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.