CAS RN 69427-46-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
13-cis Acitretin, TRC
CAS: 69427-46-9 Molekylformel: C21 H26 O3 Synonym: Acitretin Impurity A (EP)