Learn More
13-cis Acitretin, TRC
Artikelnummer. 30136850
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30136850 1 mg
30004021 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1899251MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69427-46-9
Molekylformel C21 H26 O3
Synonym Acitretin Impurity A (EP)
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 13-cis Acitretin
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Blue Ice
Formel vikt 326.1882
MDL-nummer MFCD00870444
Molekylvikt (g/mol) 326.43, 326.44
InChI-nyckel IHUNBGSDBOWDMA-UGOGCBOOSA-N
LEDER COC1=CC(C)=C(\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C/C(O)=O)C(C)=C1C
IUPAC-namn (2Z,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.