accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3NHSNHNH2

CAS RN 71058-35-0

IUPAC Namn: 3-amino-1-(2,6-dimethylphenyl)thiourea
Synonymer: 3-amino-1-(2,6-dimethylphenyl)thiourea
Molekylvikt (g/mol): 195.28
Molekylär sammansättning: C9H13N3S
InChi Key: YEOAXWBYZFHOIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(C)=C1NC(=S)NN

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat