Läs mer
4-(2,6-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358685
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11358685 5 g 5g
11348685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11358685 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12227.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71058-35-0
Molekylformel C9H13N3S
Molekylvikt (g/mol) 195.28
MDL-nummer MFCD00041281
InChI-nyckel YEOAXWBYZFHOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,6-dimethylphenyl-3-thiosemicarbazide, 3-amino-1-2,6-dimethylphenyl thiourea, n-2,6-dimethylphenyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-2,6-dimethylphenyl thiourea, 2,6-dimethylphenylthiosemicarbazide, 2,6-dimethylphenyl amino hydrazinomethane-1-thione
PubChem CID 736213
IUPAC-namn 3-amino-1-(2,6-dimethylphenyl)thiourea
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1NC(=S)NN
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-(2,6-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Smältpunkt ∽225°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 6768435
Formel vikt 195.29
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.