CAS RN 713492-66-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Mcl1-IN-1, MedChemExpress
MedChemExpress Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).