CAS RN 72461-80-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
2-Nonenedioic Acid, TRC
CAS: 72461-80-4 Molekylformel: C9H14O4 Molekylvikt (g/mol): 186.21 Synonym: 2-Nonenedioic Acid (Mixture of Z and E Isomers) IUPAC-namn: (E)-non-2-enedioic acid LEDER: O=C(O)CCCCC/C=C/C(O)=O