Läs mer
2-Nonenedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nonenedioic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h4,6H,1-3,5,7H2,(H,10,11)(H,12,13)/b6-4+ |
| Formel vikt | 186.0892 |
| Procent renhet | >95% |