accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 75308-12-2

IUPAC Namn: 2-dodecylfuran
Synonymer: 2-dodecylfuran
Molekylvikt (g/mol): 236.4
Molekylär sammansättning: C16H28O
InChi Key: YCHOIEWPPPNUFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCC1=CC=CO1
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat