missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-n-Dodecylfuran, MP Biomedicals™

Produktkod. 11462331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462331 1 g 1g
11442331 100 mg 100mg
11452331 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11462331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219375391

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

2-n-Dodecylfuran klar, färglös vätska

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75308-12-2
Molekylformel C16H28O
Molekylvikt (g/mol) 236.40
InChI-nyckel YCHOIEWPPPNUFM-UHFFFAOYSA-N

Specifikationer

Anteckningar om analysprocent 0.98
Kvantitet 1 g
Fysisk form Vätska
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.