accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNOOClONNClClCl

CAS RN 75319-48-1

IUPAC Namn: 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
Synonymer: miconazole nitrate
Molekylvikt (g/mol): 479.14
Molekylär sammansättning: C18H15Cl4N3O4
InChi Key: MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat