accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CF

CAS RN 76802-59-0

IUPAC Namn: 1-fluoro-4-(4-heptylcyclohexyl)benzene
Synonymer: 1-fluoro-4-(4-heptylcyclohexyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 276.44
Molekylär sammansättning: C19H29F
InChi Key: ZPNZXIUICNXXNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(F)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat