accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 773101-62-5

IUPAC Namn: 2-(3,4-difluorophenyl)-1,3-dioxolane
Synonymer: 2-(3,4-difluorophenyl)-1,3-dioxolane
Molekylvikt (g/mol): 186.16
Molekylär sammansättning: C9H8F2O2
InChi Key: JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C=C(C=C1)C1OCCO1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat