CAS RN 77472-98-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Pipequaline, MedChemExpress
MedChemExpress Pipequaline (PK 8165) is a partial benzodiazepine receptor agonist with anxiolytic activity.