CAS RN 78587-59-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, TRC
CAS: 78587-59-4 Molekylformel: C10 H10 Cl N O S Molekylvikt (g/mol): 227.71 Synonym: 2-Thiazolidinone, 5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-, trans-,rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone,trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone,Hexythiazox metabolite PT-1-3 IUPAC-namn: (4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one LEDER: C[C@@H]1NC(=O)S[C@H]1c2ccc(Cl)cc2