missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, TRC

Produktkod. 17993265
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993265 100 mg
17931465 10 mg
17983655 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17993265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC546950100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 78587-59-4
Molekylformel C10 H10 Cl N O S
Molekylvikt (g/mol) 227.71
Synonym 2-Thiazolidinone, 5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-, trans-, rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, Hexythiazox metabolite PT-1-3
IUPAC-namn (4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one
LEDER C[C@@H]1NC(=O)S[C@H]1c2ccc(Cl)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10ClNOS/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m0/s1
Formel vikt 227.0172
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.