accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NCH3H3COCl

CAS RN 79606-45-4

IUPAC Namn: 4-chloro-N,N-bis(propan-2-yl)benzamide
Synonymer: 4-chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Molekylvikt (g/mol): 239.74
Molekylär sammansättning: C13H18ClNO
InChi Key: MGPPJDHMGGQMSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N(C(C)C)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat