accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 79868-22-7

H3CNCH3ONOO

CAS RN 79868-22-7

IUPAC Namn: 4-nitro-N,N-dipropylbenzamide
Synonymer: 4-nitro-N,N-dipropylbenzamide
Molekylvikt (g/mol): 250.3
Molekylär sammansättning: C13H18N2O3
InChi Key: QMXJBGRHVJEDCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN(CCC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat