accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 80126-52-9

ClOHONH2

CAS RN 80126-52-9

IUPAC Namn: 2-amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
Synonymer: 2-amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol): 199.63
Molekylär sammansättning: C9H10ClNO2
InChi Key: JJDJLFDGCUYZMN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC1=CC(Cl)=CC=C1)C(O)=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)