CAS RN 819-43-2
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Di-n-Butyl Phosphorochloridate, TRC
CAS: 819-43-2 Molekylformel: C8 H18 Cl O3 P Molekylvikt (g/mol): 228.65 IUPAC-namn: 1-[butoxy(chloro)phosphoryl]oxybutane LEDER: CCCCOP(=O)(Cl)OCCCC