missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-n-Butyl Phosphorochloridate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-n-Butyl Phosphorochloridate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18ClO3P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 228.0682 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?