accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 832735-54-3

CH3H3COBOH3CH3CON

CAS RN 832735-54-3

IUPAC Namn: 2-(benzyloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonymer: 2-(benzyloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Molekylvikt (g/mol): 311.19
Molekylär sammansättning: C18H22BNO3
InChi Key: MXNLRVZITPPZHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)N=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat