accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 86393-34-2

FClOClCl

CAS RN 86393-34-2

IUPAC Namn: 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
Synonymer: 2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol): 227.44
Molekylär sammansättning: C7H2Cl3FO
InChi Key: RPZXUSJCSDQNTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(C(Cl)=O)=C(Cl)C=C1Cl
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat