accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFBrBr

CAS RN 875664-32-7

IUPAC Namn: 1-bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonymer: 1-bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 317.93
Molekylär sammansättning: C8H5Br2F3
InChi Key: TXJHPBWTPBYLFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(CBr)=C(Br)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat