accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FFFO

CAS RN 886498-85-7

IUPAC Namn: 2-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonymer: 2-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 188.15
Molekylär sammansättning: C9H7F3O
InChi Key: XFIZZVVBLXLTOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C=O)C=C(C=C1)C(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat