accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOOFFFCl

CAS RN 886500-50-1

IUPAC Namn: 4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Synonymer: 4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol): 240.56
Molekylär sammansättning: C8H4ClF3O3
InChi Key: GTBBHPFHWDVWMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(OC(F)(F)F)=C(Cl)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat