accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFNH2Cl

CAS RN 886761-60-0

IUPAC Namn: 1-(2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)methanamine
Synonymer: 1-(2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)methanamine
Molekylvikt (g/mol): 189.61
Molekylär sammansättning: C8H9ClFNO
InChi Key: AVAJULXALLCUQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C(CN)=C(F)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat