CAS RN 887352-25-2
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
1-Acetyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxylsyra, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
1-Acetyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxylsyra, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
1-Acetyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxylsyra, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.