CAS RN 902837-09-6
IUPAC Namn:
1-(3-methylpyridin-2-yl)piperidin-4-amine
Synonymer:
1-(3-methylpyridin-2-yl)piperidin-4-amine
Molekylvikt (g/mol):
191.28
Molekylär sammansättning:
C11H17N3
InChi Key:
MEDSFHSPUSUMIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(N=CC=C1)N1CCC(N)CC1
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine, 99%, Thermo Scientific™
CAS: 902837-09-6 Molekylformel: C11H17N3 Molekylvikt (g/mol): 191.278 MDL-nummer: MFCD08060981 InChI-nyckel: MEDSFHSPUSUMIL-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-amino-1-3-methyl-2-pyridyl piperidine,1-3-methylpyridin-2-yl piperidin-4-amine,acmc-20ampr,1-3-methyl-2-pyridyl-4-piperidylamine,1-3-methyl-2-pyridinyl-4-piperidinamine 3hcl PubChem CID: 24208822 IUPAC-namn: 1-(3-methylpyridin-2-yl)piperidin-4-amine LEDER: CC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N