Läs mer
4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11494740
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494740 250 mg 250mg
11404750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50779.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 902837-09-6
Molekylformel C11H17N3
Molekylvikt (g/mol) 191.278
MDL-nummer MFCD08060981
InChI-nyckel MEDSFHSPUSUMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-3-methyl-2-pyridyl piperidine, 1-3-methylpyridin-2-yl piperidin-4-amine, acmc-20ampr, 1-3-methyl-2-pyridyl-4-piperidylamine, 1-3-methyl-2-pyridinyl-4-piperidinamine 3hcl
PubChem CID 24208822
IUPAC-namn 1-(3-methylpyridin-2-yl)piperidin-4-amine
LEDER CC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 191.28
Procent renhet 99%