CAS RN 90381-07-0
IUPAC Namn:
5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonymer:
5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol):
208.56
Molekylär sammansättning:
C8H4ClF3O
InChi Key:
CVRLMVFONQYBOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)C=C1C=O
1
–
1
av
1
Resultat
1
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 90381-07-0 Molekylformel: C8H4ClF3O Molekylvikt (g/mol): 208.564 MDL-nummer: MFCD03412204 InChI-nyckel: CVRLMVFONQYBOC-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-chloro-2-trifluoromethyl benzaldehyde,5-chloro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde,benzaldehyde, 5-chloro-2-trifluoromethyl,pubchem2894,ksc495m1t,3-chloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde PubChem CID: 17750758 IUPAC-namn: 5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde LEDER: C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)C(F)(F)F