accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 916420-71-8

ClOOHFCl

CAS RN 916420-71-8

IUPAC Namn: 2-(3,6-dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Synonymer: (3,6-dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol): 223.02
Molekylär sammansättning: C8H5Cl2FO2
InChi Key: MYZIXNBBBSGEIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat