missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15495027
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495027 1 g 1g
15405037 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15495027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32318.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 916420-71-8
Molekylformel C8H5Cl2FO2
Molekylvikt (g/mol) 223.024
MDL-nummer MFCD09025391
InChI-nyckel MYZIXNBBBSGEIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dichloro-2-fluorophenylacetic acid, 2-3,6-dichloro-2-fluorophenyl acetic acid, 3,6-dichloro-2-fluorophenyl acetic acid
PubChem CID 46737557
IUPAC-namn 2-(3,6-dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1Cl)CC(=O)O)F)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetic acid
Smältpunkt 146°C to 149°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.03
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.