accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CCH3NCH3CH3

CAS RN 97-84-7

IUPAC Namn: [3-(dimethylamino)butyl]dimethylamine
Synonymer: [3-(dimethylamino)butyl]dimethylamine
Molekylvikt (g/mol): 144.26
Molekylär sammansättning: C8H20N2
InChi Key: AXFVIWBTKYFOCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCN(C)C)N(C)C
Kokpunkt 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat