missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butanediamine, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11448147
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11448147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17526.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 97-84-7
Molekylformel C8H20N2
Molekylvikt (g/mol) 144.26
MDL-nummer MFCD00025678
InChI-nyckel AXFVIWBTKYFOCY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,3-bis dimethylamino butane, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-butanediamine, 1,3-butanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylbutanediamine, tetramethylbutane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminobutane, niax catalyst tmbda, tetramethyl butanediamine, n,n,n',n'-tetramethylbutane-1,3-diamine, n,n,n1,n1-tetramethyl-1,3-diaminobutane
PubChem CID 7350
LEDER CC(CCN(C)C)N(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butanediamine
Densitet 0.787
Kokpunkt 164°C to 166°C
Flampunkt 40°C (105°F)
Brytningsindex 1.4318
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1698054
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn 1-N,1-N,3-N,3-N-tetramethylbutane-1,3-diamine
Formel vikt 144.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.