CAS RN 98169-56-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(R)-2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
CAS: 98169-56-3 Molekylformel: C4 H5 N O2 S2 Molekylvikt (g/mol): 163.22 Synonym: 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-, (4R)-,4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-, (R)-,(4R)-2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic acid,(R)-(-)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid,(R)-(-)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid,(R)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid,Raphanusamic acid IUPAC-namn: (4R)-2-thioxothiazolidine-4-carboxylic acid LEDER: OC(=O)[C@@H]1CSC(=S)N1