UserName
Säkerhet Laboratorieproduktivitet Och Optimering
Aceton i laboratoriet: risker, ansvar och rollen för innovativ personlig skyddsutrustning
Mars 2026 | 4 min läsning | Av: Ansell
Aceton i laboratoriet: risker, ansvar och rollen för innovativ personlig skyddsutrustning
Aceton: en laboratoriegrundpelare
I moderna forsknings-, kvalitetskontroll- (QC) och analyslaboratorier finns aceton överallt. Som ett av de mest använda lösningsmedlen för rengöring av glasutrustning, provberedning och upplösning av organiska material spelar det en avgörande roll i dagliga vetenskapliga arbetsflöden. Samtidigt medför dess användbarhet betydande risker, både för personalen och för laboratoriets operativa effektivitet.
Laboratoriechefens balansgång
I centrum av denna känsliga balans står laboratoriechefen, som måste säkerställa smidiga processer, upprätthålla säkerheten, övervaka regelefterlevnad, hantera lager och hålla sig uppdaterad kring ny teknik. När det gäller kemiska risker som aceton möts säkerhet och innovation på ett särskilt kritiskt sätt.
Varför används aceton så brett?
Aceton (C3H6O) är den enklaste ketonen, en färglös och mycket flyktig vätska som förekommer naturligt i människokroppen och produceras industriellt i stor skala via kumenprocessen (samproducerad med fenol). Det är ett kraftfullt lösningsmedel som används för provberedning, rengöring och avfettning av laboratorieutrustning, kromatografiarbetsflöden, upplösning av plaster, hartser och lim, rengöring av cellkulturhuvar samt inom farmaceutisk och kosmetisk formulering. Den industriella efterfrågan är fortsatt hög inom kemi-, elektronik- och tillverkningssektorerna.
Exponeringsrisker och hälsoeffekter
Laboratoriepersonal kan exponeras för aceton genom inandning, hudkontakt eller oavsiktlig förtäring. Dess snabba avdunstning ökar risken för luftburen exponering i dåligt ventilerade miljöer.
Kortsiktiga effekter inkluderar irritation i ögon och luftvägar, huvudvärk, yrsel, förvirring, illamående eller kräkningar samt torr, röd eller sprucken hud på grund av dess starkt avfettande egenskaper.
En viktig studie av Fukabori et al. (1990) visade att aceton lätt absorberas genom huden. Dermal exponering i 2–4 timmar kan ge interna nivåer som motsvarar inhalation under samma tidsperiod, vilket bekräftar att händerna utgör en kritisk exponeringsväg.
Brand-, explosions- och incidentdata
OSHA:s incidentrapporter belyser ytterligare risker: arbetsplatsolyckor kopplade till aceton, särskilt brand- och explosionsrisker från acetondunster i industri- och laboratoriemiljöer, orsakar fortfarande allvarliga skador och dödsfall.
Data från giftinformationscentraler visar också på många exponeringsfall varje år, vilket understryker behovet av robusta säkerhetsåtgärder.
Aceton och det bredare laboratorieansvaret
Utöver kemiska risker måste laboratoriechefen hantera utrustningens driftberedskap, regelefterlevnad och revisionsberedskap, lager- och kostnadskontroll, utbildning och SOP:er samt personalens ergonomi.
Hantering av lösningsmedel, särskilt aceton, ligger i skärningspunkten för alla dessa ansvarsområden.
Utmaningen med personlig skyddsutrustning vid aceton
Skyddsutrustning för aceton är en oväntat komplex utmaning. Många tunna engångshandskar bryts snabbt ned vid exponering för aceton, ibland inom minuter.
Handskar som står emot aceton är ofta tjockare och återanvändbara, vilket minskar fingerfärdigheten. Dubbelhandskning ökar avfall och kostnader samt belastar ergonomin. Frekventa handskbyten stör arbetet och ökar förbrukningen, medan lagret kan växa till många svårhanterliga artikelnummer.
Dessa problem är inte bara teoretiska. Studier av tekniker som hanterar lösningsmedel (t.ex. ANSES-studier på nageltekniker) visar att aceton kan bryta ned standardhandskar, vilket ökar hudens exponering för andra kemikalier – något som direkt kan överföras till laboratoriemiljöer.
These concerns are not just theoretical. Studies on technicians handling solvents (e.g., ANSES research on nail technicians) show that acetone can degrade standard disposable gloves, increasing the skin’s exposure to co‑handled chemicals, principles that transfer directly to scientific labs.
Innovation inom skydd med engångshandskar
För att hantera det långvariga problemet med att engångshandskar bryts ned av aceton har Ansell utvecklat TouchNTuff™ 93-800, en avancerad engångshandske som är konstruerad för att förlänga säker hanteringstid vid arbete med aggressiva lösningsmedel som aceton, samtidigt som finmotoriken bevaras.
Viktiga fördelar med TouchNTuff™ 93-800
  • Banbrytande acetonskydd
    Till skillnad från traditionella tunna engångshandskar som bryts ned nästan omedelbart behåller TouchNTuff™ 93-800 sin prestanda betydligt längre, vilket möjliggör säkrare hantering vid rengöring, provberedning och överföring.
  • Fingerfärdighet för precisionsarbete
    Handsken är tunn och flexibel och möjliggör pipettering, hantering av kyvetter och instrument utan att byta till tjockare handskar.
  • Minskade avfallsmängder och lagerbehov
    Längre användningstid innebär färre byten, vilket minskar förbrukningen och förenklar lagerhantering.
  • Stöd för regelefterlevnad
    Förbättrad kontroll av kemisk exponering stärker riskbedömningar, SOP:er och validering av skyddsutrustning samt stödjer revisionsberedskap.
Aceton kommer fortsatt att vara ett centralt lösningsmedel i laboratorier, men riskerna är verkliga. Effektiva säkerhetsrutiner, ventilation, utbildning, exponeringsgränser och framför allt rätt skyddsutrustning är avgörande för att skydda laboratoriepersonal.
I takt med att arbetsbelastningen ökar behöver laboratorier skyddslösningar som möter både kemiska och operativa krav.
Ansell TouchNTuff™ 93-800 engångshandskar uppfyller detta behov genom att erbjuda en oöverträffad acetonprestanda i ett engångsformat och därmed kombinera säkerhet, fingerfärdighet och praktisk användbarhet.