Mästerskap i medier för cellodling
Cellodlingsmedier, även kallade tillväxtmedier, är en viktig komponent för framgångsrik tillväxt av celler in vitro. De förser cellerna med de essentiella näringsämnen, proteiner och tillväxtfaktorer som krävs för att de ska kunna växa och dela sig. Dessutom tillhandahåller de även en lämplig miljö där cellerna kan trivas och förbli friska.
- Klassiska cellodlingsmedier för däggdjursceller
- Protokoll
- Vanliga frågor
Det finns olika typer av cellodlingsmedier som används för odling av däggdjursceller, var och en med olika formuleringar och syften. Följande är några vanligt använda exempel:
- Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM): DMEM är ett allmänt använt medium för tillväxt av olika däggdjurscellinjer. Det innehåller glukos, aminosyror, vitaminer och salter och kan kompletteras med serum eller andra tillväxtfaktorer vid behov.
- Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium: RPMI 1640 är ett annat vanligt använt medium för däggdjurscellodling. Det är utformat för att stödja tillväxten av celler från lymfoida vävnader, såsom B-celler och T-celler.
- Minimum Essential Medium (MEM): MEM är ett grundläggande medium som innehåller essentiella näringsämnen som krävs för tillväxt av de flesta däggdjursceller, inklusive glukos, aminosyror, vitaminer och salter.
- Ham's F-12 Medium: Ham's F-12-medium är ett näringsrikt medium som innehåller en mängd olika aminosyror och vitaminer. Det används ofta för tillväxt av celler som kräver höga nivåer av näringsämnen, såsom hybridomceller.
- Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM): IMDM är ett specialiserat medium som är optimerat för tillväxt av hematopoetiska celler, såsom benmärgsceller och lymfocyter.
- DMEM/F-12: DMEM/F-12 är ett hybridmedium som kombinerar fördelarna med både DMEM och Ham's F-12-medium. Det används vanligtvis för odling av olika celltyper.
- Medium för neurala stamceller: Medium för neurala stamceller är ett specialiserat medium optimerat för tillväxt och underhåll av neurala stamceller.
Det finns också många specialiserade medier som är utformade för specifika celltyper och tillämpningar. Valet av medium beror på cellinjens eller tillämpningens specifika behov.
Cellodlingstillskott tillsätts till odlingsmediet för att stödja celltillväxt, proliferation och differentiering. Några vanligt använda tillskott inkluderar:
- Fetalt bovint serum (FBS): FBS är det vanligaste tillskottet för odling av däggdjursceller. Det innehåller en komplex blandning av tillväxtfaktorer, hormoner och andra näringsämnen som stödjer celltillväxt och proliferation.
- Humant serum: Humant serum kan användas som ett alternativ till FBS i vissa tillämpningar, såsom stamcellsodling.
- Bovint serumalbumin (BSA): BSA är ett protein som kan tillsättas till odlingsmediet för att förbättra celladhesion och celltillväxt.
- Insulin: Insulin är en tillväxtfaktor som kan tillsättas till odlingsmediet för att främja cellproliferation.
- Transferrin: Transferrin är ett järnbindande protein som kan tillsättas till odlingsmediet för att främja celltillväxt och proliferation.
- Epidermal tillväxtfaktor (EGF): EGF är en tillväxtfaktor som kan tillsättas till odlingsmediet för att främja celltillväxt och proliferation.
- Fibroblasttillväxtfaktor (FGF): FGF är en tillväxtfaktor som kan tillsättas till odlingsmediet för att främja celltillväxt och proliferation.
- L-Glutamin: L-glutamin är en aminosyra som är essentiell för celltillväxt och proliferation. Den kan tillsättas till odlingsmediet för att stödja celltillväxt.
- Antibiotika och antimykotika: Antibiotika och antimykotika kan tillsättas till odlingsmediet för att förhindra bakteriell och svamprelaterad kontaminering.
Valet av tillskott beror på celltypens specifika behov och den avsedda tillämpningen. Det är viktigt att optimera koncentrationen av tillskott i odlingsmediet för att uppnå optimal celltillväxt och funktion.
Differentiella cellodlingsmedier är en typ av tillväxtmedium som används för att skilja mellan olika celltyper baserat på deras morfologi, metabolism eller andra egenskaper. Det innehåller specifika komponenter som möjliggör tillväxt av vissa celltyper samtidigt som tillväxten av andra hämmas, och det innehåller ofta indikatorer som kan hjälpa till att identifiera specifika celltyper.
Differentiella cellodlingsmedier används ofta inom mikrobiologi för att identifiera olika bakteriestammar från en blandkultur. De kan dock också användas inom cellodling för att identifiera och studera olika celltyper baserat på deras specifika egenskaper.
Till exempel kan ett differentiellt cellodlingsmedium användas för att skilja mellan cancerceller och normala celler. Mediet kan innehålla specifika komponenter som möjliggör tillväxt av cancerceller samtidigt som tillväxten av normala celler hämmas, eller vice versa. Mediet kan också innehålla indikatorer som hjälper till att identifiera den specifika celltypen genom förändringar i pH eller färgförändringar.
Ett annat exempel på differentiella cellodlingsmedier är användningen av medier med låg serumhalt eller serumfria medier för att inducera differentiering i vissa celltyper. Frånvaron eller minskningen av serum kan få cellerna att differentiera till specifika celltyper, såsom neuroner eller muskelceller.
Valet av ett lämpligt differentiellt cellodlingsmedium beror på cellodlingens specifika behov och egenskaperna hos de celler som studeras. Det är viktigt att optimera mediets komponenter och förhållanden för att uppnå önskade resultat.
Ett selektivt cellodlingsmedium är en typ av tillväxtmedium som innehåller specifika komponenter som möjliggör tillväxt av vissa celltyper samtidigt som tillväxten av andra hämmas. Detta uppnås genom att tillsätta antibiotika eller andra antimikrobiella ämnen till mediet som riktar sig mot och eliminerar vissa typer av mikroorganismer.
Selektiva medier används ofta inom mikrobiologi för att isolera och identifiera specifika bakteriestammar från en blandkultur. De kan dock också användas inom cellodling för att selektera specifika celltyper eller eliminera oönskade cellpopulationer.
Till exempel kan ett selektivt medium användas för att odla en specifik celltyp i en blandad cellpopulation. Mediet kan innehålla antibiotika som riktar sig mot och eliminerar andra celltyper, vilket gör att endast den önskade celltypen kan växa och proliferera. Detta kan vara användbart för isolering och expansion av sällsynta eller svårodlade celltyper.
Selektiva medier kan också användas för att eliminera kontaminerande mikroorganismer från cellodlingen. Till exempel kan ett medium som innehåller ett antimikrobiellt ämne riktat mot bakterier användas för att eliminera bakteriell kontaminering från en cellodling.
Valet av ett lämpligt selektivt medium beror på cellodlingens specifika behov och de mikroorganismer som behöver elimineras eller selekteras. Det är viktigt att optimera koncentrationen av de selektiva ämnena för att undvika toxicitet för de önskade cellerna.
Här är några allmänna bästa praxis för cellodling:
- Upprätthåll en steril miljö: Cellodling bör utföras i en steril miljö för att förhindra kontaminering av cellerna. Använd ett laminärt flödesskåp eller ett biosäkerhetsskåp och sterilisera all utrustning och alla material före användning.
- Följ god aseptisk teknik: God aseptisk teknik är avgörande för att förhindra kontaminering. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive handskar, laboratorierock och ansiktsmask, och undvik att röra vid ansikte, hår eller andra icke-sterila föremål vid hantering av celler eller medier.
- Övervaka cellhälsan regelbundet: Observera regelbundet celltillväxt, morfologi och livskraft för att säkerställa att cellerna är friska och växer som förväntat. Om några problem upptäcks ska de åtgärdas omedelbart.
- Upprätthåll optimala odlingsförhållanden: Odla celler i lämpligt medium med rätt tillskott och näringsämnen samt under rätt temperatur-, fuktighets- och gasförhållanden för den specifika celltypen.
- Använd korrekta tekniker för hantering av medier: Förvara medier vid rätt temperatur, undvik att frysa och tina medier flera gånger och använd sterila tekniker vid beredning och hantering av medier.
- För detaljerade journaler: För detaljerade journaler över dina cellodlingsprotokoll, inklusive information om cellinjer, odlingsförhållanden samt eventuella ändringar eller felsökningsåtgärder. Detta hjälper till att säkerställa reproducerbarheten av dina resultat och underlättar felsökning om problem uppstår.
- Använd lämpliga cellodlingskärl och passagera celler vid lämplig densitet: Använd cellodlingskärl som är lämpliga för den specifika celltypen och passagera celler vid en lämplig densitet för att undvika överväxt eller överbefolkning.
Genom att följa dessa bästa praxis kan man säkerställa framgångsrika och reproducerbara cellodlingsexperiment.
Mykoplasmakontaminering är ett vanligt problem inom cellodling och kan ha en betydande påverkan på tillväxten och beteendet hos odlade celler. Här är några strategier för att förebygga mykoplasmakontaminering i cellodling:
- Börja med mykoplasmafria celler: Skaffa celler från en pålitlig källa och verifiera att de är fria från mykoplasma med hjälp av en PCR-baserad analys eller annan lämplig metod.
- Använd steril teknik: Tillämpa god aseptisk teknik vid hantering av celler, medier och utrustning. Använd ett laminärt flödesskåp eller ett biosäkerhetsskåp och sterilisera alla material och all utrustning.
- Använd antibiotika: Tillsätt antibiotika såsom penicillin-streptomycin till cellodlingsmediet för att förhindra bakteriell kontaminering, vilket kan skapa gynnsamma förhållanden för mykoplasmatillväxt. Tänk dock på att antibiotika inte är effektiva mot mykoplasma och faktiskt kan maskera mykoplasmakontaminering.
- Övervaka cellkulturer regelbundet: Kontrollera kulturer ofta för tecken på kontaminering, såsom förändringar i cellmorfologi, tillväxthastighet eller pH. Testa regelbundet kulturer för mykoplasmakontaminering med hjälp av en PCR-baserad analys eller annan lämplig metod.
- Sätt kontaminerade kulturer i karantän: Om mykoplasmakontaminering upptäcks ska alla kontaminerade kulturer omedelbart sättas i karantän och annan laboratoriepersonal informeras för att förhindra ytterligare spridning av kontamineringen.
- Dekontaminera laboratoriet: Dekontaminera laboratoriet, inklusive all utrustning, alla ytor och lösningar som kan ha kommit i kontakt med mykoplasmakontaminerade celler. Detta kan innebära desinfektion med blekmedel eller andra lämpliga medel.
- Använd mykoplasmaspecifika detektionsmetoder: Det finns flera metoder för att upptäcka mykoplasmakontaminering i cellodling, inklusive PCR-baserade analyser, odlingsbaserade analyser och fluorescerande färgning. Använd en lämplig detektionsmetod för dina specifika behov.
Genom att tillämpa dessa strategier kan du minimera risken för mykoplasmakontaminering och upprätthålla friska och tillförlitliga cellkulturer.
Relaterade produkter
Förberedelse av cellodlingsmedier innebär flera steg för att säkerställa att mediet är sterilt och innehåller de komponenter som behövs för att stödja celltillväxt. Här är ett allmänt protokoll för att förbereda cellodlingsmedier:
- Samla nödvändiga ingredienser och utrustning: Innan du börjar, samla alla nödvändiga komponenter, inklusive basalmedium, serum eller andra tillskott, antibiotika och andra tillsatser. Du behöver också ett sterilt skåp eller ett laminärt flödesskåp, sterila behållare, en magnetomrörare eller skakapparat samt ett sterilt filter.
- Sterilisera utrustningen: Sterilisera all utrustning och alla behållare med hjälp av en autoklav eller annan lämplig metod.
- Blanda komponenterna: Tillsätt lämplig volym basalmedium i en steril behållare och tillsätt därefter eventuella tillskott eller andra tillsatser som krävs för ditt specifika cellodlingsexperiment. Blanda komponenterna noggrant med hjälp av en magnetomrörare eller skakapparat.
- Sterilisera mediet: Filtrera mediet med hjälp av ett 0,22 µm-filter för att avlägsna bakterier eller andra kontaminanter. Det kan vara nödvändigt att filtrera mediet flera gånger för att säkerställa fullständig sterilitet.
- Förvara mediet: När mediet har steriliserats kan det förvaras vid lämplig temperatur tills det ska användas.
Det är viktigt att upprätthålla sterila förhållanden under hela processen för att undvika kontaminering av cellodlingen. Arbeta alltid i en ren miljö, använd lämplig skyddsutrustning och använd steril utrustning vid hantering av cellodlingsmedier och celler. Dessutom är det viktigt att följa tillverkarens instruktioner för det specifika basalmedium och de tillskott som används, eftersom olika medier kan kräva olika förberedelseprotokoll.
Byte av cellodlingsmedium innebär flera viktiga steg för att säkerställa att cellerna inte skadas eller kontamineras under processen. Här är ett allmänt protokoll för att byta cellodlingsmedium:
- Samla nödvändig utrustning: Innan du börjar, samla all nödvändig utrustning, inklusive sterilt medium, sterila pipetter eller en steril serologisk pipett, ett sterilt filter, en avfallsbehållare och handskar.
- Förbered det sterila mediet: Värm det nya cellodlingsmediet till rumstemperatur och sterilisera det genom att filtrera det genom ett 0,22 µm-filter för att avlägsna bakterier eller andra kontaminanter.
- Förbered cellerna för mediebyte: Ta bort det gamla mediet från cellodlingsskålen, kolven eller brunnen och skölj försiktigt cellerna med sterilt PBS eller annan buffert för att avlägsna eventuella rester av medium eller skräp.
- Tillsätt det nya mediet: Använd en steril pipett eller serologisk pipett för att tillsätta lämplig volym av det nya mediet till cellodlingskärlet.
- Var försiktig så att cellmonolagret inte störs och undvik att introducera luftbubblor.
- Kassera det gamla mediet: Samla upp det gamla mediet i en avfallsbehållare för korrekt kassering.
- Placera tillbaka cellerna i inkubatorn: När det nya mediet har tillsatts, placera tillbaka cellodlingskärlet i inkubatorn och låt cellerna växa under lämpliga förhållanden.
Det är viktigt att upprätthålla sterila förhållanden under hela processen för att undvika kontaminering av cellodlingen. Arbeta alltid i en ren miljö, använd lämplig skyddsutrustning och använd steril utrustning vid hantering av cellodlingsmedier och celler.
Det finns flera populära formuleringar av cellodlingsmedier som används i stor utsträckning inom forskningslaboratorier och bioteknikföretag.
Det mest populära cellodlingsmediet beror på den specifika celltyp som odlas och de experimentella kraven, men några av de mest använda formuleringarna inkluderar Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, Minimum Essential Medium (MEM), Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) samt Ham's F-12 Nutrient Mixture och F-10 Medium.
Valet av medium beror på den specifika celltypen som odlas, de experimentella kraven samt tillgången på tillskott och andra additiv som kan behövas.
Hur ofta du bör byta cellodlingsmedium beror på flera faktorer, inklusive typen av celler som odlas, odlingsförhållandena och syftet med experimentet. Generellt rekommenderas det att byta cellodlingsmedium minst en gång var 2:e till 3:e dag för att upprätthålla optimala tillväxtförhållanden för cellerna.
Frekvensen för mediebyte kan variera beroende på celltyp och odlingsförhållanden. Till exempel kan vissa celltyper kräva dagliga mediebyten för att bibehålla optimal tillväxt, medan andra kan tolerera mindre frekventa mediebyten. Om du dessutom odlar celler i ett serumfritt eller serumfattigt medium kan det vara nödvändigt att byta mediet oftare för att förhindra näringsbrist.
Det är viktigt att regelbundet övervaka pH och osmolalitet i cellodlingsmediet för att säkerställa att tillväxtförhållandena förblir optimala. Om pH-värdet sjunker under det rekommenderade intervallet kan det vara nödvändigt att byta mediet oftare.
Sammanfattningsvis beror frekvensen för mediebyte på flera faktorer, inklusive celltyp, odlingsförhållanden och experimentella krav. Som en allmän riktlinje rekommenderas det att byta mediet minst en gång var 2:e till 3:e dag för att upprätthålla optimala förhållanden för celltillväxt.
Komponenterna i ett cellodlingsmedium kan variera beroende på typen av celler som odlas och de experimentella förhållandena. Ett typiskt cellodlingsmedium innehåller dock en balanserad blandning av näringsämnen, tillväxtfaktorer, aminosyror, vitaminer och mineraler och kan även innehålla antibiotika eller andra tillsatser för att främja celltillväxt och förhindra kontaminering. Följande är några av de viktigaste komponenterna i ett typiskt cellodlingsmedium:
- Basala salter: Cellodlingsmedier innehåller vanligtvis en blandning av oorganiska salter, såsom natrium, kalium, kalcium, magnesium och klorid, som tillhandahåller essentiella joner för celltillväxt och metabolism.
- Energikällor: Cellodlingsmedier innehåller vanligtvis en glukoskälla, såsom D-glukos, som utgör den huvudsakliga energikällan för cellerna. Vissa celltyper kan också kräva ytterligare energikällor, såsom aminosyror eller fettsyror.
- Aminosyror: Cellodlingsmedier innehåller en blandning av essentiella och icke-essentiella aminosyror som krävs för proteinsyntes och celltillväxt.
- Vitaminer: Cellodlingsmedier innehåller vanligtvis en rad vitaminer, inklusive vitamin B12, folsyra och biotin, som är essentiella för många cellulära processer.
- Tillväxtfaktorer: Cellodlingsmedier kan innehålla specifika tillväxtfaktorer, såsom epidermal tillväxtfaktor (EGF) eller fibroblasttillväxtfaktor (FGF), som kan stimulera tillväxt och proliferation av specifika celltyper.
- Hormoner: Vissa cellodlingsmedier kan innehålla hormoner, såsom insulin, som kan främja celltillväxt och differentiering.
- Serum: Många cellodlingsmedier innehåller serum, som utvinns från djurblod och innehåller en komplex blandning av tillväxtfaktorer, hormoner och andra näringsämnen som kan stödja celltillväxt och differentiering.
- Antibiotika och antimykotika: Cellodlingsmedier kan innehålla antibiotika eller antimykotika, såsom penicillin-streptomycin eller amfotericin B, som kan hjälpa till att förhindra bakteriell, svamprelaterad och annan typ av kontaminering.
- Buffertar: Cellodlingsmedier innehåller buffertar, såsom HEPES eller bikarbonat, som hjälper till att hålla mediets pH inom ett snävt intervall och stabiliserar mediet mot förändringar i surhetsgrad.
Sammanfattningsvis innehåller ett typiskt cellodlingsmedium en komplex blandning av näringsämnen, tillväxtfaktorer, aminosyror, vitaminer och mineraler samt andra tillsatser som är utformade för att stödja tillväxt och proliferation av specifika celltyper.
En färgförändring i cellodlingsmedium kan indikera flera olika saker beroende på sammanhanget och typen av medium som används. Här är några möjliga orsaker:
- Förändring i pH-värde: Vissa cellodlingsmedier innehåller pH-indikatorer som ändrar färg när mediets pH förändras. Om mediet får en annan färg kan det innebära att pH-värdet har förändrats, vilket kan tyda på ett problem med odlingsförhållandena eller mediet självt.
- Kontaminering: Om mediet ändrar färg och blir grumligt eller ogenomskinligt kan det vara ett tecken på bakteriell eller svamprelaterad kontaminering. I detta fall kan färgförändringen åtföljas av en förändring i lukt eller uppkomsten av synliga kolonier i mediet.
- Kemisk reaktion: Vissa komponenter i cellodlingsmedier kan genomgå kemiska reaktioner som orsakar färgförändringar. Till exempel kan fenolrött i vissa medier reagera med föreningar som produceras av cellerna själva, vilket leder till en färgförändring.
- Näringsbrist: Om cellerna i kulturen växer och delar sig aktivt kommer de att förbruka näringsämnen från mediet. Med tiden kan detta få mediet att ändra färg när näringsämnena förbrukas.
Det är viktigt att notera att en färgförändring i sig inte alltid innebär ett problem. Det är dock ett tecken på att något har förändrats i kulturen eller mediet och bör undersökas vidare för att säkerställa att cellerna är friska och växer korrekt.
Hur länge cellodlingsmedier kan lagras beror på flera faktorer, inklusive mediets sammansättning, lagringsförhållanden och den avsedda användningen av mediet. Generellt kan cellodlingsmedier lagras i flera veckor till flera månader innan de behöver bytas ut. Det är dock viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och övervaka mediet för tecken på försämring.
Mediets sammansättning kan påverka dess stabilitet och hållbarhet. Till exempel kan medier som innehåller serum eller andra animaliska komponenter ha kortare hållbarhet än serumfria medier, eftersom dessa komponenter kan brytas ned med tiden och utgöra en potentiell källa till kontaminering.
Lagringsförhållandena kan också påverka mediets stabilitet. Cellodlingsmedier bör förvaras vid lämpliga temperatur- och fuktighetsnivåer för att förhindra avdunstning, kontaminering eller försämring. Det rekommenderas att förvara medier vid 2–8 °C, skyddade från ljus, och att undvika frys- och upptiningscykler, eftersom dessa kan påverka mediets prestanda.
Det är också viktigt att övervaka mediet för tecken på försämring, såsom förändringar i pH, färg eller klarhet eller förekomst av mikrobiell tillväxt. Medier som visar tecken på försämring bör kasseras och ersättas med färskt material.
Sammanfattningsvis kan hållbarheten för cellodlingsmedier variera beroende på mediets sammansättning, lagringsförhållanden och avsedda användning. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och övervaka mediet för tecken på försämring för att säkerställa optimal prestanda och reproducerbarhet i cellodlingsexperiment.
Termerna ”cellodlingsmedier” och ”cellodlingsmedium” används ofta synonymt för att beskriva de näringsrika lösningar som används för att stödja tillväxt och proliferation av celler in vitro. Strikt sett finns det dock en skillnad mellan de två termerna.
”Cellodlingsmedium” syftar vanligtvis på en specifik formulering av näringsämnen, tillväxtfaktorer och andra komponenter som används för att stödja tillväxt och proliferation av en viss celltyp. Till exempel finns det många olika typer av cellodlingsmedier som är särskilt formulerade för tillväxt av olika celltyper, såsom DMEM för fibroblaster eller RPMI 1640 för lymfocyter. Varje medium är optimerat för att ge optimala förhållanden för tillväxt av den specifika celltypen.
”Cellodlingsmedier” är en mer allmän term som syftar på den övergripande kategorin av lösningar som används för cellodling, inklusive både själva cellodlingsmediet och eventuella tillskott som kan tillsättas till mediet. Till exempel kan ett cellodlingsmediekit innehålla ett cellodlingsmedium, serum, antibiotika och andra tillskott.
Sammanfattningsvis syftar ”cellodlingsmedium” vanligtvis på en specifik formulering av näringsämnen och tillskott utformad för tillväxt av en viss celltyp, medan ”cellodlingsmedier” mer allmänt syftar på den övergripande kategorin av lösningar som används för cellodling, inklusive både cellodlingsmediet och eventuella tillskott som tillsätts till det.